Nährmediensterilisator, MediaClave 10
Lieferant: Integra Biosciences
MediaClave
710-0734EA 0 EUR
710-0734 INTG136005 710-0735
Nährmediensterilisator, MediaClave 10
Nährmedienbereiter
Der neuentwickelte Nährmediensterilisator MediaClave 10 für 1-10l Nährmedium überzeugt durch sein kompaktes Design, seine hervorragende Technologie und seine komfortable und unkomplizierte Bedienung. Ob Standard-Agar, zähflüssige oder hochsensitive Medien, mit dem effizienten, neukonzipierten Durchlauferhitzer, einem starken Magnetrührer und der schnellen Rückkühlung wird der MediaClave 10 allen Anforderungen gerecht. Er entspricht dem heutigen Stand der Gerätedokumentation und ist selbstverständlich GMP/GLP und FDA CFR21 Part 11 konform. Sterilisator, Tischautoklav und Wasserbadfunktion in einem mit automatischem Reinigungsprogramm.
  • Kompaktes Tischgerät
  • Hocheffiziente Schnellrückkühlung
  • TÜV/CE zertifiziert
  • LCD-Display
  • 50 Programme
  • Ethernet-Schnittstelle/WebServer