N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
EDAC HCl
, EDC HCl
, EDC Hydrochlorid
, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diaminmonohydrochlorid
, WSC HCl
, EDAC Hydrochlorid
, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Monohydrochlorid
MOLEM10152267EA
0
EUR
MOLEM10152267
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₇N₃·HCl Molekulargewicht: 191,7 g/mol Schmelzpunkt: 112…113 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012503 CAS-Nummer: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |