3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
CHAPS
MOLE32757739-5GEA
0
EUR
MOLE32757739-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Molekulargewicht: 614,89 g/mol Schmelzpunkt: 116 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS-Nummer: 75621-03-3 Merck Index: 12,02085 |