Tetrazoliumblauchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumchlorid)BTCTetrazolblaublaues Tetrazoliumchlorid3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium)dichlorid3,3′-Dianisol-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazoliumchlorid)
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4375-25GEA 696 EUR
T4375-25G T4375-5G T4375-10G T4375-1G
Tetrazoliumblauchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrazoliumblauchlorid
Formel: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Molekulargewicht: 727,65 g/mol
Schmelzpunkt: 265…270 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040933
CAS-Nummer: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 12,09380