Dodecyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Dodecyl-β-D-glucosid
MOLE21301716-1GEA 204 EUR
MOLE21301716-1G
Dodecyl-β-D-glucopyranosid
Dodecyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₈H₃₆O₆
Molekulargewicht: 348,48 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063298
CAS-Nummer: 59122-55-3
EINECS: 261-614-4