Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Synonyme: Kochsalz
148-2503EA 122 EUR
148-2503
Natriumchlorid regeneration salt für die Enthärtung von Wasser
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molekulargewicht: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1416 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3