Phenyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Phenyl-β-D-glucosid
MOLE18205669-5GEA 139 EUR
MOLE18205669-5G
Phenyl-β-D-glucopyranosid
Phenyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₂H₁₆O₆
Molekulargewicht: 256,26 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 437 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
MDL Number: MFCD00064089
CAS-Nummer: 1464-44-4
EINECS: 215-978-6