Bismut(III)nitrat 0,01 mol/L
Lieferant: CPACHEM
Synonyme: Bismuth trinitrate
CH8006005.1L
ACSDCH8006005.1LEA 94.4 EUR
ACSDCH8006005.1L
Bismut(III)nitrat 0,01 mol/L
Bismut(III)nitrat
Zertifizierungen: ISO 9001 certified.
Bestellinformation: Shelf life on ship date: 12 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: Bi(NO₃)₃·xH₂O
Molekulargewicht: 394,99 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1 g/cm³
MDL Number: MFCD00003460
CAS-Nummer: 10361-44-1