Sie suchten nach: Taschenlampen
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (SIMEDI0070)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SIMEDI0035)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PRTWPA50SIR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Kopflampe aus ASB mit Neigungseinstellung, um das Licht dorthin zu richten, wo es gerade am meisten benötigt wird. Für eine Vielzahl von Anwendungen g...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PRTWPA54BKR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PRTWPA63YBR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VARIAN
Beschreibung: These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Artikel-Nr: (111-1950)
Lieferant: UVEX
Beschreibung: LED-Kopflampe KS-6001 mit 2 Strahlentypen.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (LACOB69-7200-A)
Lieferant: LACONT UMWELTTECHNIK GMBH
Beschreibung: The ADALIT L-10 is a high performance rechargeable LED safety torch designed specifically for firefighting helmets. ADALIT L-10 is a powerful hands-fr...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VART16611101421)
Lieferant: VARTA GERAETEBATTERIE
Beschreibung: This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom