4-Aminohippursäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO153805000EA
1770
EUR
ACRO153805000
ACRO153800100
ACRO153800250
ACRO153801000
4-Aminohippursäure 99%
4-Aminohippursäure
Formel:
H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH Molekulargewicht: 194,19 g/mol Schmelzpunkt: 198…202 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007890 CAS-Nummer: 61-78-9 EINECS: 200-518-9 Merck Index: 13,00441 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 204 °C (Dec) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Ethanol | ≤0.5 % |