Hippursäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Acidum hippuricumBenzamidoessigsäureN-BenzoylglycinBenzoylaminoessigsäure
MOLE24771195-1KGEA 259 EUR
MOLE24771195-1KG
Hippursäure
Hippursäure
Formel: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Molekulargewicht: 179,18 g/mol
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271 °C
Dichte: 1,308 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002692
CAS-Nummer: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735