Sudan II
Lieferant: Molekula
Synonyme: Sudan® II (Orange)Sudan Orange1-(2,4-Dimethylphenylazo)-2-naphtholSolvent Orange 7
MOLEM57901906EA 0 EUR
MOLEM57901906
Sudan II
Sudan II
Formel: C₁₈H₁₆N₂O
Molekulargewicht: 276,34 g/mol
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003896
CAS-Nummer: 3118-97-6
EINECS: 221-490-4