Sudanrot G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
1-[(2-Methoxyphenyl)azo]-2-naphthol
17373-25GEA
32.4
EUR
17373-25G
17373-100G
Sudanrot G, Sigma-Aldrich®
Sudanrot G
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₂ Molekulargewicht: 278,31 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C |
MDL Number:
MFCD00046377 CAS-Nummer: 1229-55-6 EINECS: 214-968-9 |