Sudan IV
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Scarlet Red Scharlach
, Fat Red B
, Oil Red IV
, Scarlet Red
, Scarlet R
, Sudan® IV (Scharlachrot)
, 1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
, Oil Red BB
, 1-([2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl)naphthalen-2-ol
, Sudan M Rot 380
, Oil Red
, Biebrich scarlet R
, Lipid Crimson
, Solvent Red 24
MOLEM40636062EA
0
EUR
MOLEM40636062
Sudan IV
Sudan IV
Formel:
C₂₄H₂₀N₄O Molekulargewicht: 380,45 g/mol Schmelzpunkt: 188 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003893 CAS-Nummer: 85-83-6 EINECS: 201-635-8 Merck Index: 12,08538 |