Wolframatophosphorsäure 22% in Orthophosphorsäure 11% Reag. Ph. Eur. 1065200
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87896.180EA 107 EUR
87896.180
Wolframatophosphorsäure 22% in Orthophosphorsäure 11% Reag. Ph. Eur. 1065200
Wolframatophosphorsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: H₃O₄₀PW₁₂
Molekulargewicht: 2880,05 g/mol
CAS-Nummer: 1343-93-7
EINECS: 215-682-7
UN-Nummer: 3264
ADR: 8,III
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Bestellen
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022