Lichtgrün SF gelblich, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz
, Acid Green 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
L5382-25GEA
303
EUR
L5382-25G
L5382-100G
L5382-10G
Lichtgrün SF gelblich, Sigma-Aldrich®
Lichtgrün SF gelblich
Formel:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ Molekulargewicht: 792,86 g/mol Schmelzpunkt: 288…289 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012121 CAS-Nummer: 5141-20-8 EINECS: 225-906-5 Merck Index: 13,05506 |