Alizarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 1,2-Dihydroxyanthrachinon1,2-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
M-Clarity™ quality level = MQ200
122777-100GEA 121 EUR
122777-100G SIAL122777-1.5G 122777-500G
Alizarin, Sigma-Aldrich®
Alizarin
Formel: C₁₄H₈O₄
Molekulargewicht: 240,22 g/mol
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 290 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001201
CAS-Nummer: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 13,00246