Xylenolorange Tetranatriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,3-Bis(N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl)kresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz
, Xylenolorange wasserlöslich
MOLEM78925342EA
0
EUR
MOLEM78925342
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel:
C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S Molekulargewicht: 760,59 g/mol Schmelzpunkt: ∼210 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044293 CAS-Nummer: 3618-43-7 EINECS: 222-805-8 |