2-Phenylbenzoxazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Phenyl-1,3-benzoxazol
MOLEM67970609EA 0 EUR
MOLEM67970609
2-Phenylbenzoxazol
2-Phenylbenzoxazole
Formel: C₁₃H₉NO
Molekulargewicht: 195,22 g/mol
Siedepunkt: 314…317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012183
CAS-Nummer: 833-50-1