Die Milli-Q® Direct Systeme erstellen Reinstwasser vom Typ I (spezifischer Widerstand 18,2 MΩ/cm bei 25 °C und <5 ppb organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)) direkt aus Leitungswasser. Reinwasser des Typs III für grundlegende Laboranwendungen wird mit Flussraten von 8 und 16 l/Stunde (bis zu 300 l/Tag) erstellt.
- Bietet eine manuelle und volumetrische Wasserabgabe bei niedriger oder hoher Flussrate (bis zu 2 l pro Minute)
- Der 75 cm lange Spender lässt sich für die einfache Reinigung von Produkten aus Glas bis zum Waschbecken ziehen
- Fußschalter für Wasserzufluss bietet mehr Komfort
- Das vollständige Prozessüberwachungssystem überprüft systematisch Wassertemperatur, Druck, Leitfähigkeit und RO-Rückhaltung mithilfe von kalibrierten Messgeräten
Das Reinwasser des Typs III wird in einem Behälter aufbewahrt, von dem aus es über ein Vorderventil für die Verwendung bei Analysetechniken mit einer Empfindlichkeit im ppm-Bereich oder darüber abgegeben werden kann. Das Wasser kann über eine Förderpumpe als Speisewasser zu Instrumenten wie Glasspülautomaten geleitet oder vom Milli-Q® Direct weiter bis zum Reinstwasser (Typ I) verarbeitet werden. Das produzierte Wasser des Typs I eignet sich für die meisten kritischen Laboranwendungen. Eine große Auswahl von Endfiltern ermöglicht es Ihnen, Ihr Reinstwasser in kürzester Zeit an eine spezifische Anwendung anzupassen: Sie können von einem Millipak™ Express 40 Filter für allgemeine Laboranwendungen zu einem LC-Pak für die Produktion von Wasser der Klasse UHPLC oder LC-MS oder zu einem BioPak® Filter für die Bereitstellung von pyrogen- und nukleasefreiem Wasser für PCR oder sonstige molekularbiologische Anwendungen wechseln.
Unterstützung für vollständige Qualitätssicherung: Konformitätsbescheinigungen und Qualitäts-, Kalibrierungs- und Qualifikationsdokumente auf Anfrage erhältlich.