Sie suchten nach: Adapter
125  results were found
SearchResultCount:"125"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Artikel-Nr: (MFLX06432-00)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, starkwandig.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: C-Mount-Okular-Adapter, 0,45×, Ø: 23/30 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Adapter ermöglichen das Anschließen von Kameras mit verschiedenen Chipgrößen an Mikroskope mit einem C-Mount-Gewinde.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: CCD-Kamera-Adapter für IT 404
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, mit Normschliff auf Kern und Hülse.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: CS-C-Mount-Adapter
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: C-Mount-Adapter, kompatibel mit Nikon Mikroskopen, 0,5×
Artikel-Nr: (630-1747)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, klar.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas, klar.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Spherical joints, balls, inch sizes, DURAN® Borosilikatglas, Kugelschliff-Kugel: S 13/5, Kugelschliff-Schale: -
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Kegelschliff, DURAN® Borosilikatglas, Schalen, Kern: - NS, Hülse: 29/32 NS, Rohr A-Ø: 33 mm
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, klar.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 125
no targeter for Bottom