Der BioMax® XAR Film ist ein Autoradiographiefilm zur Verwendung mit allen gebräuchlichen Isotopen und Chemilumineszenzlabel. Der Film ist auf beiden Seiten mit einer Emulsion auf klarer Basis beschichtet, er eignet sich sowohl für die direkte Autoradiographie als auch Belichtungen mit Verstärkerfolien, einschließlich BioMax® Verstärkerfolien.
- Sowohl für die manuelle als auch die automatisierte Verarbeitung geeignet
Handhabung in der Dunkelkammer: BioMax® XAR Film sollte unter Dunkelkammerbeleuchtung mit einer speziellen Dunkelkammerlampe mit einem Dunkelkammerfilter GBX-2 und matter 15 W-Glühlampe verwendet werden (andere Dunkelkammerfilter können zu erhöhtem Schleier im Bildhintergrund und/oder ungewollter Bildbelichtung führen). Die Entfernung zwischen Film und Dunkelkammerbeleuchtung muss immer mindestens 120 m betragen. Minimieren Sie den Zeitraum, in dem der Film der Dunkelkammerbeleuchtung ausgesetzt ist.