Sie suchten nach: Gasbeutel
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: These screw cap valve (SCV) bags are suitable for calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures.
Lieferant: Merck
Beschreibung: The unique valve and seam-sealing process ensure that these bags are sturdy and virtually leak-proof, even under the most demanding sampling and shipp...
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Rubber sampling bags for gas with tube and ebonit tap.
Artikel-Nr: (300-0280)
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Aus PVF-Fluorpolymerfolie mit einer Dicke von 2 mil. Wenn die chemische Reaktionsträgheit von FEP nicht erforderlich ist, sind hitzeverschweißte Chemw...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Diese flexiblen, robusten Beutel aus 125 μm dicker FEP Fluorpolymerfolie, sind an allen vier Seiten hitzeverschweißt für vollständige Chemikalienbestä...
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Naturkautschuk, transparent (Orsatblase) bzw. PVC, weich, rotbraun (Gebläseball)
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: These are red natural rubber latex balloon suitable for rotary evaporators for mixing or collecting gas and for controlling air or gas flows at suitab...
Lieferant: Restek
Beschreibung: These sampling bags are a low-cost, whole-air sampling device for high-level VOCs and permanent gases. Made of polyvinyl fluoride (PVF) polymer resin ...
Lieferant: Restek
Beschreibung: Gas sampling bags are whole air sampling devices useful for monitoring part-per million (ppm) levels of most volatile organic compounds (VOCs). Unlike...
Artikel-Nr: (VARI99636003)
Lieferant: VARIAN
Beschreibung: Gas sampling bags in Tedlar.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Restek
Beschreibung: Sampling bags are cost-effective air sampling device for high level VOC and permanent gases. It features a PP combo valve with hose connection to fit ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom