Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (103)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Entsorgungsbeutel
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/09/18990009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie z.B. Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Einweg-Probenröhrchen etc.
PP, Stärke: 40 µm, trans...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Robuste Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die vorher autoklaviert werden müssen. Mit Drahtverschlüsse...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Robuste Beutel, ideal für die Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen, die zunächst autoklaviert werden müssen.
PP, Stärke: 50 µm, starkwandig...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Beutel sind ideal für das Autoklavieren von Polystyrol-Behältern und anderen durch pathogene Erreger kontaminierten Produkten (Petrischalen, Mik...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Robuste Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die vorher autoklaviert werden müssen.
PP, Stärke: 75 ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese robusten Beutel sind hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die vorher autoklaviert werden müssen.
PP,...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ideal zur Verarbeitung biologischer Gefahrenstoffe, die vor der Entsorgung autoklaviert werden müssen. Mit oder ohne Temperaturindikator verfügbar. Di...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Robuste, temperaturbeständige Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung gefährlicher Abfälle, die vorher autoklaviert werden müssen. Sie eigne...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 54
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping