Drahtkörbe
Lieferant: BOCHEM
10050 10051 10052 10053 10054 10055 10057 10056
216-2840EA 63.4 EUR
216-2840 216-2841 216-2842 216-2843 216-2844 216-2845 216-2846 BOCH10056
Drahtkörbe
Körbe Drahtkörbe
Edelstahl.
These round baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Verstärkte Ränder
  • Umklappbare Henkel
Diese runden Körbe dienen zum Transport sowie der Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien.