VWR®, Becher, Niedrige Form
Lieferant: VWR
VWR®
213-0469EA 106 EUR
213-0469 213-1130 213-1120 213-1131 213-1125 213-1126 213-1127 213-1128 213-1132 213-1121 213-1122 213-1123 213-1124
VWR®, Becher, Niedrige Form
Becher
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld
Eine preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
Zertifizierungen: DIN 12331, ISO 3819