Becher, niedrige Form
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
213-0239EA 50.7 EUR
213-0239 213-0238 213-0240 213-0270 213-0244 213-0233 213-0243 213-0242 213-0274 213-0241 213-0237 213-0236 213-0235 213-0234
Becher, niedrige Form
Becher
PTFE, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, zum Beispiel beim Einsatz auf regulierten Heizplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.