Sie suchten nach: Blotting-Papiere
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Ideal zur Verwendung als Dochte im Protein- bzw. Nukleinsäure-Blotting. Liefert in einem Blotting-Sandwich einen einheitlichen Pufferfluss durch das G...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mit diesem extrastarken Papier wird das Blotting-Sandwich vervollständigt. Die glatte und einheitliche Beschaffenheit des Papiers ermöglicht einen kon...
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
Beschreibung: Ahlstrom-Munksjö bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Baumwollpapieren mit hoher Absorptionsfähigkeit – ideal für chromatographische Analy...
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact...
Lieferant: OWL SCIENTIFIC
Beschreibung: Blotting-Papier, Owl™, for semi-dry electroblotting, Baumwolle, Bögen, 200×200 mm, Gewicht: 183 g/m², Stärke: 0,83 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Filter paper designed specifically for Western blotting.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Dieses Allzweck-Blotting-Papier wird aus reinen Rohstoffen mit hoher Saugfähigkeit hergestellt und dient als Trägermembran für Gele. Aufgrund seiner D...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Reine Zellulose komplett aus hochwertigsten Baumwoll-Linters ohne jegliche Zusätze hergestellt
Artikel-Nr: (631-0866)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Blotting-Papier, Spare for no. 1238, Bögen, 200×45 mm
UOM: 1 * 25 ST
Artikel-Nr: (515-8110)
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Absorbent paper strips made from cellulose for the removal of excess liquids, e.g., from microscope specimens.
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Blotting-Papier, Bögen, 145×215 mm
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Blotting-Papier, Bögen, 140×160 mm
Artikel-Nr: (RPN6101M)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Blotting-Papier für Forschungslabore für die Verwendung in der Gelelektrophorese in allen molekularbiologischen und Proteinstudien.
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: Roth Carl
Beschreibung: Blotting-Papier, Whatman 3MM, Cellulose, Bögen, 102×133 mm, Stärke: 0,34 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom