VWR®, Wägeschiffchen mit Ausgießer
Lieferant: VWR
VWR®
611-3116EA 150 EUR
611-3116 611-3117 611-3118 611-9165 611-9164 611-9163
VWR®, Wägeschiffchen mit Ausgießer
Schiffchen Wägeschiffchen
PS.
  • Flacher Boden verhindert Umkippen
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
  • Maximiert die Ausbeute der oftmals sehr teuren Chemikalien
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
Das spezielle Design mit Ausguss ermöglicht ein einfaches Ausgießen der Proben, ohne die Schale zu verbiegen. Diese Wägeschalen haben einen flachen Boden und sind aus 0,3 mm dickem Polystyrol gefertigt, für größere Belastbarkeit, mehr Stabilität und bessere Handhabung.
Die antistatischen Ausführungen reduzieren das Risiko, dass Proben sich statisch aufladen, und maximieren den Probentransfer nach dem Abwiegen von Produkten.
Verpackung: Diese Wägeschalen werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.