Niveauflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-1425EA 45.55 EUR
215-1425
Niveauflaschen, DURAN®
Flaschen Abklärflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit ungeschliffenem Hals, Bördelrand und seitlicher, über dem Boden den Flasche angebrachter Glasolive. Weißes, mattiertes Schriftfeld.
Zertifizierungen: DIN 12037