Spritzflaschen, Weithals, für mikrobiologische Färbelösungen, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
215-0595EA 48.5 EUR
215-0595
Spritzflaschen, Weithals, für mikrobiologische Färbelösungen, Azlon®
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, mit PP Spritzverschluss
  • Set mit fünf Spritzflaschen 250 ml mit tropffreiem DripLok® Ventil
  • Aufdrucke für Lugol'sche Lösung, Kristallviolett, Gram-Entfärber, Gram-Jod- und -Safranin-Lösungen
  • Aufgedruckte GHS-Konforme Gefahreninformationen, falls erforderlich, und Anweisungen