VWR®, Flaschen, Weithals, Quadratisch oder Rechteckig, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR
215-3726EA 112 EUR
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Flaschen, Weithals, Quadratisch oder Rechteckig, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, naturfarben oder braun (2700 ml), mit Schraubverschluss und Innenkappe.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • MIt Kappe ionisiert (10 kGray) oder unsteril
  • Ausgezeichnete Stoßfestigkeit
Platzsparende Flaschen. Mit weiten Öffnungen leicht zu befüllen. Durchscheinendes HDPE für gute Sichtbarkeit des Füllstands. Schraubverschluss mit separater Dichtung. Ideal zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Feststoffen und Pulvern. 500-, 1000-, 2000- und 2700-ml-Flaschen mit Graduierung, 2500- und 2700-ml-Flaschen mit Tragegriff.