Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Sie suchten nach: Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
40  results were found
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: This robust cooler is consistent and reliable. It is made from engineered PP with a PC lid. The modern design cools faster in freezers and stays cold ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: –20 °C Mini Tiefkühlbox aus PC/mit ungiftigem Gel gefüllt
Die –20 °C Mini Tiefkühlbox hält 12 Reaktionsgefäße (0,5 oder 1,5...
Artikel-Nr: (479-0640)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Behälter aus PC, Verschluss und Röhrchenhalter aus HDPE, Schaumstoffeinlage
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (479-5160)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC, nicht-toxische Isolierflüssigkeit.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Bertin Instruments
Beschreibung: Cryolys is a patented cooling option for Precellys homogenisers that prevents temperature increases during the homogenisation process, maintaining it ...
Aktion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Labor-Tiefkühlboxen −20 °C.
PC, blau.
Unterer Bereich mit einem nicht-toxischen Gel befüllt, mit Handgriff.
471-0000/471-0001: Hält die...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC Behälter mit blauem HDPE-Deckel, weißen HDPE-Röhrchenhaltern und Schaumstoffeinlage.
Lieferant: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beschreibung: Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling ...
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: IsoTherm benchtop cooler.
Lieferant: Brand
Beschreibung: PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
Artikel-Nr: (211-3269)
Lieferant: Brand
Beschreibung: PP.
UOM: 1 * 2 ST
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: Protect temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer.
Artikel-Nr: (391-7635)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Stoßfestes PC.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Corning
Beschreibung: These storage boxes are the ideal solution to store samples over an extended period of time. Engineered to simplify sample identity as its polypropyle...
Artikel-Nr: (BELAF188462000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Polycarbonate body and white polycarbonate lid, gel-filled.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom