VWR®, Kryoboxen
Lieferant: VWR
VWR®
479-0474EA 54.6 EUR
479-0474 479-0475 479-0486 479-0488 479-0489 479-0470 479-0482 479-0472 479-0473
VWR®, Kryoboxen
Boxen Kryoboxen
Gefertigt aus extra starkem Polycarbonat.
  • Beschriftungsfeld mit nummerierten Quadraten zur einfachen Identifizierung von Proben
  • Stapelbar
  • Vials aufgrund des transparenten Deckels gut sichtbar
  • Deckel und Boden für eine korrekte Ausrichtung markiert
  • Ausflussbohrungen am Boden
  • Beschriftungsfeld zur Identifizierung von Boden und/oder Deckel
  • Nummerische Zuordnung aller Vials
  • Belüftungslöcher zur Minimierung von Kondensation
Der transparente Deckel ermöglicht dem Benutzer das Identifizieren des Inhalts und die Markierungen am Unterteil gewährleisten eine korrekte Ausrichtung des Deckels. Mit Aufdruck von Quadraten (nummeriert von 1 bis 25, 1 bis 42, 1 bis 81, oder 1 bis 100). Für eine einfachere Bestandsaufnahme kann die Oberfläche mit Markern beschriftet werden. Bei Temperaturen von –196 bis +121 °C verwendbar.
Farbige Kunststoffgitter zwischen Deckel und Boden dienen bei Boxen mit 25, 42 und 81 Plätzen zur Farbcodierung. Boxen für 100 Röhrchen haben einen farbigen Boden statt eines farbigen Gitters.