VWR®, Boxen für Bruchglas
Lieferant: VWR Collection
119-0036EA 130 EUR
119-0036 119-0037
VWR®, Boxen für Bruchglas
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Wellpappe, mit PE-Beutel, Stärke: 50 µm.
Ideal for collecting, transporting and removing broken glass from the laboratory. Consists of a sturdy box made of strong corrugated cardboard and a PE insertion pouch which prevents any possible escape of fluids adhering to the broken glass.
  • Flach zusammengefaltet für platzsparende Lagerung
  • Im Deckel integrierte Klappe zum mühelosen Befüllen mit Abfällen
  • Zur Entsorgung des Behälters wird der innere Sicherheitsdeckel geschlossen
Ideal zum Sammeln, zum Transport und zur Entsorgung von Glasbruch im Labor. Bestehend aus einem robusten Karton aus starker Wellpappe und einem PE-Einsatzbeutel, welcher einen Austritt eventuell am Glasbruch anhaftender Flüssigkeiten verhindert.
Nicht qualifiziert als DOT-Behälter.
Lieferumfang: Lieferung erfolgt flach zusammengelegt. Falten dauert nur wenige Sekunden.