VWR®, Reinigungsbürsten für Bechergläser
Lieferant: VWR
VWR®
149-0134EA 42.1 EUR
149-0134
VWR®, Reinigungsbürsten für Bechergläser
Bürsten
Weiße Nylonborsten mit Holzstiel. Ideal zur intensiven und besonders gründlichen Reinigung von Bechergläsern und einer Vielzahl weiterer Laborutensilien mit weiten Öffnungen.
  • Chemikalienbeständige Borsten
  • Starke Büschel an der Bürstenspitze verringern die Kratzgefahr und verbessern die Reinigungsintensität
  • Mit Öse zum Aufhängen