Eiswanne, rechteckigl
Lieferant: Bel-Art
216-6930EA 206 EUR
BELAM188489101 BELAM188489102
Eiswanne, rechteckigl
Polymer, farbig
  • Temperaturbereich: −196 und +93 °C
  • Chemikalienbeständig, undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche, unter normalen Bedingungen bruchsicher
  • Robust, stapelbar, leicht
Ideal für die Lagerung und den Transport von temperaturempfindlichen Proben in Eis, Alkoholschlämmen, Wasserbädern und vielem mehr.