Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-9941EA 131 EUR
612-9941 612-9942 612-9943
Büretten, seitlicher Hahn, Schellbachstreifen, BLAUBRAND®
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M Kennzeichnung.
  • Kalibriert für höchste Präzision 'TD, Ex'
  • Schellbachstreifen, Ringmarken an den Hauptgraduierungen
  • Graduierungen und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe ermöglichen optimale Kombination von Beständigkeit und Ablesbarkeit
Länge: 800 mm.
Länge: 800 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Bestellinformation: Lieferung mit Chargenzertifikat. Auf Anfrage sind die Büretten außerdem mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.