Titrierapparate nach Dr. Schilling, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
SILBERBRAND
612-9920EA 88.4 EUR
612-9920 612-5405 BRND23766 612-9921 612-9922 612-9923
Titrierapparate nach Dr. Schilling, SILBERBRAND
Büretten
AR-GLAS®, Klasse B.
  • Kalibriert für höchste Präzision 'TD, Ex'
  • Schellbachstreifen, verkürzte Teilungslänge
  • Automatische Nullpunkteinstellung, Quetschflasche erlaubt rasches Füllen, Mikrometer-Schraube zum Feintitrieren
Mit Flasche: 500 ml für 10 und 15 ml; 1000 ml für 25 und 50 ml.
Mit LDPE Vorratsflasche: 500 ml für 10 und 15 ml; 1000 ml für 25 und 50 ml
Zertifizierungen: Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B, DIN EN ISO 385.