Büretten, nach Pellet, ohne Zwischensperrhahn, Schellbach
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-9927EA 259 EUR
612-9927 612-9928 612-9929
Büretten, nach Pellet, ohne Zwischensperrhahn, Schellbach
Büretten
DURAN® Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Justiert auf 'Ex', konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung
  • Schellbachstreifen, Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
  • Automatische Nullpunkteinstellung, mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
DIN EN ISO 385
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Lieferumfang: Wird mit Vorratsflasche (2 l) aus Glas geliefert.