Sie suchten nach: Kabel
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (700-0853)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM: 1 * 1 PAAR
Artikel-Nr: (MFLX22050-60)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 304,8 cm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kabel, KoaxialKabel, Lemo (Metrohm)-Stecker, 1 m, Coax57, Länge: 1 m
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Zeigt die momentanen, gesamten und akkumulierten Durchflussraten an.
Artikel-Nr: (444-2853)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kabel, IEC power cord, Euro plug
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Erstellen Sie Ihr eigenes Kabel zur Optimierung ihres Masterflex®-Antriebes.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Verbinden Sie Ihren Masterflex® Antrieb an eine SPS- oder andere Steuerung.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Verbessern Sie die Flexibilität des modularen Antriebs mit Verlängerungskabeln.
Artikel-Nr: (MFLX22050-58)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex® Pumpe.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MFLX77095-02)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Holen Sie das Beste aus Ihrem Liqui-Sense Leckdetektor mit den passenden Ersatzteilen.
UOM: 1 * 106,68 cm
Artikel-Nr: (MFLX22050-54)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Lieferant: WTW
Beschreibung: Kabel, AS/IDS-6, AnschlussKabel für IDS-Sensoren mit wasserdichtem Steckkopf, Länge 6 m, Länge: 6 m
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Zum Anschluss von Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle oder Sensoren zur Füllstandskontrolle an ein b.safe Display.
Lieferant: Brady
Beschreibung: Kabel, Cable, galvanised steel, Länge: 3 m
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom