Sie suchten nach: Schieblehren
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hergestellt aus Edelstahl. Die Lebensdauer der Batterie beträgt etwa 10000 Stunden.
Artikel-Nr: (238-2100)
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Schieblehre aus Edelstahl mit schwarz gravierter Skala.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (819-0014)
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: 5-stellige LCD Anzeige.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAH134170000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAH134150000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAH134160001)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MOIN1452MI)
Lieferant: MOINEAU
Beschreibung: Analogue caliper with clamping screw.
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom