Sie suchten nach: Transportbehälter
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.02547.0005)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sicherheits-Flaschenbehälter, Für: 1 und 2,5 l-Glasflaschen mit S40-Gewinde
UOM: 1 * 5 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Flaschenträger sind aus Edelstahl mit einer Polyamidbeschichtung.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: HDPE.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gummi, farbig.
Artikel-Nr: (215-3582)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Glasflaschen sind für die Aufnahme von Flüssigkeiten vorgesehen, aber wenn sie zerbrechen, können sich gefährliche Flüssigkeiten mit zerbrochenem Glas...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Stabile Behälter für den Transport von biologischen Proben, die im Hause des Patienten genommen werden.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sicherheits-Flaschenbehälter, VWR®
Artikel-Nr: (215-7991)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Artikel-Nr: (WILMWG-6192)
Lieferant: SP Industries
Beschreibung: Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
UOM: 1 * 3 ST
Artikel-Nr: (NALG6565-0001)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: HDPE, blue.
UOM: 1 * 4 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Laborutensilien, wie z.B. Flaschen, Dosen usw. Mit Trennwand und eingeformtem Tragegriff.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
Beschreibung: Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
Aktion
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom