VWR®, Flash-Chromatographie, Kartuschen
Lieferant: VWR
EasyVarioPrep® MiniVarioFlash® SuperVarioPrep® SuperVarioFlash®
554-3551EA 582 EUR
554-3551 554-0193 554-3536 554-3554 554-3555 554-3552 554-0265 554-3553 554-3608 554-3606 554-3518 554-0139 554-3607 554-1659
VWR®, Flash-Chromatographie, Kartuschen
Chromatographiesäulen
Beständig gegenüber den meisten Lösungsmitteln der normal Phasen-Chromatographie.
  • Ermöglicht das Beladen mit flüssigen oder festen Proben
  • Axiale Kompression des Kieselgelbettes: Kein Totvolumen