Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (20)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Zellschaber
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/08/18945008.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Speziell entwickelt für eine einfachere und effektivere Zellentnahme. Erhältlich mit einer Auswahl von Klingenpositionen: Schaber zur Verwendung in Ko...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Zellheber mit flacher Klinge für die manuelle Zellgewinnung, aus hochwertigem PE. Für die Entfernung von Zellen aus Multiwell-Platten oder Mikrozentri...
Lieferant:  Corning Life Science
Beschreibung:   PS-Griff mit  TPE-Blatt. Ausgelegt für eine maximale Zugänglichkeit zu den Wachstumsoberflächen in einer Reihe von Kulturgefäßen.
Artikel-Nr: (231-2475)
Lieferant:  DELTALAB
Beschreibung:   Holzspatel mit abgerundeten Kanten. Nicht steril.
UOM:  1 * 500 ST
Artikel-Nr: (22003.)
Lieferant:  Biotium
Beschreibung:   PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM:  1 * 200 ST
Lieferant:  NUNC
Beschreibung:   Zellschaber für die Zellgewinnung sind verfügbar in zwei Längen, mit verstellbarem Blatt für eine optimale Anwendungsflexibilität. Nicht pyrogen.
Lieferant:  Corning Life Science
Beschreibung:   Zellschaber sind nützlich für die manuelle Zellernte und sind für die Verwendung in Kolben konzipiert. Zellheber sind hilfreich bei der Ernte von Zell...
Artikel-Nr: (WITG8.486.200)
Lieferant:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung:   Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 12
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping