Sie suchten nach: Wandkarten
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Test charts are used for testing physical properties of coating, lacquers, and inks.
Lieferant: KROSCHKE
Beschreibung: Die Standard-Betriebsanweisungen gemäß GHS-Verordnung aus Kunststoff verdeutlichen mögliche Gefährdungen und geben Hinweise auf Verhaltensregeln in de...
Artikel-Nr: (MUEL19.068.10)
Lieferant: MUELLER & KREMPEL
Beschreibung: Unprinted map sheets.
UOM: 1 * 1 kg
Artikel-Nr: (MUEL19.068.05)
Lieferant: MUELLER & KREMPEL
Beschreibung: This card sheet is made of celluloid.
UOM: 1 * 60 ST
Artikel-Nr: (116-1350)
Lieferant: KROSCHKE
Beschreibung: Die Klapprahmen eignen sich ideal für Anwendungen mit gefährlichen Stoffen.
UOM: 1 * 1 Pack.
Artikel-Nr: (116-0424)
Lieferant: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Beschreibung: The Chemical Spills poster has clear step by step instructions on how to react in case of a chemical spill and how to provide treatment to someone tha...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (763-0160)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: Four-color poster mounted on roll.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: Diese farbigen anatomischen Lehrtafeln zeigen verschiedene Teile des menschlichen Körpers.
Artikel-Nr: (763-0144)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: The human skeleton anatomy poster is delivered with wooden rods for easy display.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (761-0013)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: This colourful large wall chart illustrates the different stages of cellular division, meiosis. The mammalian cells on the chart are coloured accordin...
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (763-0151)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (763-0154)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: Poster mounted on a roll. 84×118 cm.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (763-0161)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: The oversized nervous system chart is delivered with wooden rods for easy display.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (763-0146)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: This four-colour plate is mounted on the reel.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (763-0162)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: Plank mounted on roll. 84×118 cm.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (763-0153)
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
Beschreibung: Plank mounted on roll. 84×118 cm.
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom