Sie suchten nach: Verschlüsse
641  results were found
SearchResultCount:"641"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Speziell entwickelt Schraubverschlüsse für direkte Verbindung von Geräten mit Merck-Flaschen mit S40-Gewinde gewährleisten die sichere Handhabung von ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schraubverschluss, Für: bottles, Gewinde: 18 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, Crimp caps with septa, open top, approved IM quality, Härte: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Stärke: 1,0 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Spray caps for narrow neck bottles, Für Flaschen: 1000 ml, Gewinde: 28 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PP, Screw caps, open top, Härte: 55° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Stärke: 1,0 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Tropfverschluss, Gewinde: 25 mm, Für Flaschen: 250/500 ml
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, Stahl, Screw caps with septa, open top, high purity, magnetic, Härte: 45° shore A, Septum: White silicone/blue PTFE, Stärke: 1,5 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PP, Screw caps with septa, closed top, Härte: 50° shore A, Septum: Red butyl/grey PTFE, Stärke: 2,5 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Chromatographieampullen-Verschlüsse, Screw caps with septa, open top, Härte: 45° shore A, Septum: Dark blue silicone/white PTFE, bonded, Stärke: 1,3 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Flache Schraubkappe mit O-Ring für Mikrozentrifugenröhrchen, VWR®, Farbe: Gemischt
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, Typ: Schraubverschluss, UREA, mit Metallfolie/Zellstoffeinlage
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, Snap caps, open top, Härte: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Stärke: 1,0 mm
Artikel-Nr: (216-1288)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schraubdeckel, Farbe: Rot, Für: Urinbehälter, 120 ml
UOM: 1 * 1.000 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schraubverschluss, Schraubverschluss, PP, mit Schaumeinsatz, Für: PP 28 Flaschen, Farbe: Weiß, PP, VWR®, Gewinde: PP 28, Farbe: Weiß
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Verschlussstopfen zur Versiegelung für 5000 ml
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PP, Screw caps with septa, open top, high purity, 8-425 thread, Härte: 45° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Stärke: 1,3 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 641
no targeter for Bottom