Sie suchten nach: Flaschenverschlüsse
235  results were found
SearchResultCount:"235"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (732-3645)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
UOM: 1 * 24 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Verschlussstopfen zur Versiegelung für 3000 ml
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schraubverschluss, Für: Wide neck bottles, Gewinde: 65 mm, Für Flaschen: 1000/1500/2000 ml
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Aktion
Artikel-Nr: (13015558.)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, Für: Glass bottle with PTFE
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (331-0227)
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
Beschreibung: Screw cap, PP, white, with PTFE liner, VWR®, Gewinde: 28,00 mm
UOM: 1 * 2.850 ST
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
Beschreibung: Schraubverschlüsse, VWR®, Gewinde: 28 mm, Farbe: Weiß, PP, Für: Probenahmeflaschen
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: PBT, rot, mit PTFE-beschichteten Dichtungen.
Aktion
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: PP, blau.
Aktion
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Silikon mit PTFE-Stulpe
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schraubverschluss, Für: bottles, Gewinde: 18 mm
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Ideal for autoclaving processes because the 0,2 micron ePTFE membrane permits pressure equalisation and tight sealing, greatly reducing the risk of co...
Lieferant: RIXIUS
Beschreibung: Schraubverschluss mit Tefloneinlage, Gewinde: PP 28, Farbe: Schwarz, PP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PP-Steckanschlüsse mit Schlaucholive.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: TPCh260, farblos.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PP, weiß mit platingehärteten Silikon-Einsätzen.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 235
no targeter for Bottom