Tropfverschlüsse
Lieferant: Kartell
plastilab®
217-0493EA 3.5 EUR
217-0493 217-0492 217-0491 217-0490 217-0489 217-0488
Tropfverschlüsse
Verschlüsse Tropfverschlüsse
HDPE, naturfarben
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
  • In zwei Längen verfügbar
  • Mit anhängender Verschlusskappe
Für Enghalsflaschen mit Rundgewinde nach DIN 168.