VWR®, Besuchermäntel, PP, Einweg, Elastische Bündchen
Lieferant: VWR
VWR®
113-8273EA 145 EUR
113-8273 113-8274 113-8271 113-8272
VWR®, Besuchermäntel, PP, Einweg, Elastische Bündchen
Einweg-Kleidung
Einweg-Labormäntel aus PP-Vlies mit konischem Kragen und zwei Seitentaschen. Für unkritische Bereiche.
  • Versäuberte Nähte
  • Gummizug an den Ärmeln
  • Druckknopfverschluss oder Reißverschluss (113-8271)
  • Zwei Taschen
Länge: 1020 mm; 870 mm (Ärmel)
Gewicht: 40 g/m²
Farbe: Weiß